missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human Total MMP-8 Quantikine ELISA Kit
Beschreibung
The Human Total MMP-8 Quantikine ELISA Kit quantifies human MMP-8 in cell culture supernates (50 μL), tissue lysates (50 μL), serum (10 μL), edta plasma (25 μL), platelet-poor edta plasma (50 μL), heparin plasma (25 μL), platelet-poor heparin plasma (50 μL), saliva (10 μL).
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Bereich | 0,16 bis 10 ng |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0.058 ng/mL |
| Probentyp | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Heparin), Platelet-poor Plasma (EDTA, Heparin), Speichel, Serum, Tissue Lysates |
| Spezifität | Natural and Recombinant Human MMP-8 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 4317 |
| Wirtsspezies | Human |
| Menge | 1 Kit |
| Probenvolumen | Cell Culture Supernates (50 μL),Tissue Lysates (50 μL),Serum (10 μL),EDTA Plasma (25 μL),Platelet-poor EDTA Plasma (50 μL),Heparin Plasma (25 μL),Platelet-poor Heparin Plasma (50 μL),Saliva (10 μL) |
| Lagerungsbedingungen | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?