Learn More
Proteintech™ Human-Gesamt-MMP-3 ELISA-Kit
Artikelnummer. 16871566 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Zielspezies:
Human
Packungsgröße:
96 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zielspezies unitSize
16871566 Human 96 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16871566 Lieferant Proteintech™ Lieferanten-Nr. KE0016096T
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
KE00160 ist ein Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay). Der Total MMP3 ELISA-Kit ist für den Nachweis und die Quantifizierung der Proteinkonzentration von endogenem Total MMP3 bestimmt.
  • MMP-3 (Matrix-Metallopeptidase 3), auch Stromelysin 1 oder STR1 genannt, ist ein Mitglied der Matrix-Metalloproteinase (MMP)-Familie.
  • Die MMP-Familie von Enzymen umfasst äußerst wichtige Proteasen für den Umbau der extrazellulären Matrix, deren Aktivität bei der normalen Embryogenese und dem Gewebeumbau sowie bei vielen Krankheiten wie Arthritis, Krebs, Parodontitis, Glomerulonephritis, Enzephalomyelitis, Atherosklerose und Gewebegeschwüren nachgewiesen wurde.
  • Diese Proteasen stellen wichtige therapeutische und diagnostische Ziele für die Behandlung und den Nachweis von Krebserkrankungen beim Menschen dar. MMP-3 wird aus den Zellen als Proenzym sezerniert. Es hat sich gezeigt, dass das Proenzym die Plasminogenaktivierung stimuliert.
  • Die aktive MMP-3 ist in der Lage, Kollagen der Typen III, IV, IX und X, Aggrecan, Fibronectin, Laminin, IGFBP-3, Serpine und IL-1β zu spalten.
  • Der Assay erkennt Human Total MMP3. Ein für Total MMP3 spezifischer Antikörper wurde auf die Mikrovertiefungen vorbeschichtet. Das Total MMP3-Protein in Proben wird nach der Inkubation vom beschichteten Antikörper erfasst.
  • Nach ausgiebigen Waschvorgängen wird ein weiterer für Total MMP3 spezifischer Antikörper hinzugefügt, um das aufgenommene Total MMP3-Protein zu erkennen.
  • Für die Signalentwicklung wird Sterptravidin-HRP hinzugefügt, gefolgt von Tetramethyl-Benzidin (TMB)-Reagenz.
  • Eine schwefelsäurehaltige Lösung wird verwendet, um die Farbentwicklung zu stoppen. Die Farbintensität, die proportional zur Menge des gebundenen Proteins ist, kann bei 450 nm gemessen werden, wobei die Korrekturwellenlänge auf 630 nm eingestellt ist.
Spezifikation
Zugriffsnummer BC069676
Assay-Bereich 31,25 bis 2000 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 18,4 pg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 13485
Nachweisverfahren Sandwich ELISA, Doppelantikörper
Immunassay-Kit-Format Beschichtetes ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum
Substrat DAB
Zielspezies Human
Gen-ID (Entrez) 4314
Wirtsspezies Human
Immunassay-Kit-Klasse Fest
Interassay-VK < 10 %
Intraassay-VK < 10 %
Versandbedingung Blaues Eis
Lagerungsbedingungen -20 °C° bis +4 °C°
Gesamte Assay-Zeit 4,5 h
UniProt-ID P08254
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Human Total MMP-3 ELISA Kit
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine