missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human TNF-alpha Quantikine HS ELISA
Click to view available options
Menge:
1/Packung 6 Platten
Packungsgröße:
96 Stück
Beschreibung
The Human TNF-alpha Quantikine HS ELISA quantifies human TNF-alpha in serum (50 ul), edta plasma (50 ul), heparin plasma (50 ul).
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Bereich | 0.16 to 10 pg/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0.049 pg/mL |
| Produkttyp | Human TNF-alpha Quantikine HS ELISA |
| Probentyp | Plasma (EDTA, Heparin), Serum |
| Spezifität | Natural and Recombinant Human TNF-alpha |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 7124 |
| Wirtsspezies | Human |
| Menge | 1/Packung 6 Platten |
| Kennzeichnung | RUO |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur