Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kits für Human-TNF-alpha
Artikelnummer. 10290484
Click to view available options
Menge:
Kit mit 2 Platten
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 10290484
Marke: Invitrogen™ EH3TNFA2
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Messen Sie die Konzentrationen von humanem Tumornekrosefaktor Alpha (TNFa) in humanen Serum-, Plasma- und Zellkulturüberstandsproben mithilfe von 96-Mikrotiterplatten.
Assay TNFα- (humaner Tumor-Nekrose-Faktor Alpha)-Konzentrationen in Humanserum, Plasma (EDTA, Heparin, Natriumcitrat) und Kulturüberstand mit unseren Invitrogen™ Human TNF alpha ELISA Kits.
Diese Human TNF Alpha ELISA-Kits verwenden vorab getiterte, aufeinander abgestimmte Paare von Beschichtungs- und Nachweisantikörpern, um eine empfindliche und genaue Messung des Tumornekrosefaktors Alpha (TNF-alpha, TNFα) in Proben 50 von bis 100 μl pro Well zu erreichen. Ebenfalls enthalten sind kalibrierte rekombinante Proteinstandards, Streptavidin-HRP, TMB-Substratlösung und Stopplösung. Die vollständigen Kits enthalten vorbeschichtete 96-Well-Streifenplatten und chargenoptimierte Reagenzien. Das kostengünstige Reagenzien-Kit enthält nur validierte Reagenzien, sodass der Anwender seine Platten selbst beschichten muss. Das Antikörperpaar-Kit enthält nur die gematchten TNF-α-Antikörperpaare und den IFN-α-Standard. Alle Komponenten werden einer Qualitätskontrolle unterzogen, um die Variabilität von Charge zu Charge zu minimieren.
  • Ziel: Natürliches und rekombinantes Human-TNFα (Human-Tumor-Nekrosefaktor Alpha)
  • Format: Kolorimetrisches ELISA (TMB-Substrat) in durchsichtiger 96 Well-Streifenplatte
  • Messung: Absorbierung bei 450 nm ohne Absorbierung bei 550 nm
  • Assay-Bereich: 15.6 bis 1000 pg/ml
  • Empfindlichkeit: <2 pg/ml
  • Genauigkeit: Abhängig von Probentyp und Gehalt (siehe Anleitung)
  • Probenarten: Zellkulturüberstand, Serum, Plasma (EDTA, Natriumcitrat und Heparin)
  • Gesamte Assay-Zeit: 3.5 Stunden
  • Probengröße: 50 μ l
  • Spezifität: Keine signifikante Kreuzreaktion mit humanem IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12, IL-12p40, IL-13, IL-15, IL-16, IL-17, IL-18, TNFβ, Eotaxin, RANTES, GROα, GROβ, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MCP-4, VEGF, GCSF, GMCSF, MIP-1α, MIP-1β, TGFβ, IFNγ, IFNα; Maus-TNFα; Ratten-TNFα; und Rinder-TNFα. TNFα-Rezeptortypen 1 und 2, die mit 40 mg/ml getestet wurden, störten nicht in diesem Assay. Rekombinantes Schwein-TNFα-Kreuzreaktion bei 100 %
Der Assay-Bereich und andere oben aufgeführte Werte gelten für das Kit mit vorbeschichteter Platte. Die spezifischen Werte für das Reagenzienkit und das Antikörperpaar-Kit finden Sie in der Produktdokumentation.
Enthält:Die vollständigen Kits enthalten vorbeschichtete Antikörper-Platten, Nachweisantikörper, Puffer, Verdünnungsmittel, Standards und Substrate. Das Reagenzienkit (früher als “Screening-Set” bezeichnet) enthält gematchte Antikörper, Standard- und Nachweisreagenzien, jedoch keine beschichteten Platten. Das Antikörperpaar-Kit (früher als “MiniKit” bezeichnet) enthält nur gematchte Antikörper und Standard (keine Platten oder Nachweisreagenzien).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Assay-Bereich 15.6 bis 1000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: <2 pg/ml
Beschreibung Humanes TNF-Alpha ELISA-Kits
Immunassay-Kit-Format Kolorimetrisches ELISA (TMB-Substrat) mit Platten
Probentyp Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Citrate, Heparin), Serum
Spezifität Keine signifikante Kreuzreaktion mit humanem IL-1a, IL-1ß, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12, IL-12p40, IL-13, IL-15, IL-16, IL-17, IL-18, TNFß, Eotaxin, RANTES, GROa, GROß, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MCP-4, VEGF, GCSF, GMCSF, MIP-1a, MIP
Ausreichend für 2 x 96 Mikrotiterplatten-Wells
Kitinhalt Gefriergetrockneter, rekombinanter Human-TNF-alpha-Standard, 4 Fläschchen, TMB Substratlösung, 2 x 13 ml, Streptavidin-HRP-Reagenz, 2 x 14 ml, Probenverdünnungsmittel, 2 x 13 ml, Biotinyliertes Antikörper-Reagenz, 2x 13 ml, Mit Anti-Human TNF alpha vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, 2 ea, Selbstklebende Plattenabdeckungen, je 12, 30x Waschpuffer; 2x 50 ml, Stopplösung, 2 x 13 ml
Messung Absorbierung bei 450 nm ohne Absorbierung bei 550 nm
Präzision Abhängig von Probentyp und Gehalt (siehe Anleitung)
Menge Kit mit 2 Platten
Probenvolumen 50 μ l
Ziel Natürliches und rekombinantes humanes TNFa (humaner Tumornekrosefaktor alpha)
Gesamte Assay-Zeit 3.5 h