Learn More
Abcam Menschliche TMPRSS2 Knockout-Caco-2-Zelllinie
Artikelnummer. 32139898 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1.000.000 Zellen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32139898 1.000.000 Zellen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32139898 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab2737371000000Cells_
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
TMPRSS2 KO-Zelllinie, die bestellt werden kann. KO validiert durch Western Blot. Knockout durch CRISPR/Cas9 erreicht, Homozygot: 77bp Deletion in Exon 3.
TMPRSS2 KO-Zelllinie, die bestellt werden kann. KO validiert durch Western Blot. Knockout durch CRISPR/Cas9 erreicht, Homozygot: 77bp Deletion in Exon 3.
Das Produkt unterliegt Folgendem: Abcam Eingeschränkte Nutzungserklärung
Spezifikation
Menge 1.000.000 Zellen
Kennzeichnung RUO