Learn More
Invitrogen™ Humanes TMP21, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke:  Invitrogen™ PEP0436
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15236649
  • 167.00 CHF / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
TMP21 Synthetisches Peptid, PEP-0436, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 18 Aminosäuren nahe dem Zentrum von humanem TMP21 überein. PEP-0436 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 20316 verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
10972
gereinigt
Human TMP21
-20 °C
Flüssig
Blockierungs-Assay, Kontrolle
No
Peptid
RUO - research use only
Human
P49755
200 μg/ml
Synthetisches Peptid
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
TMED10
0.02 % Natriumazid
50 μ g
PBS