Learn More
Abnova™ Human TMOD3 Partial ORF (NP_055362, 280 a.a. - 352 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16126066
Abnova™ Human TMOD3 Partial ORF (NP_055362, 280 a.a. - 352 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16126066
25 μg, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16126066
Marke: Abnova™ H00029766Q01.25ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: RDNETLAELKIDNQRQQLGTAVELEMAKMLEENTNILKFGYQFTQQGPRTRAANAITKNNDLVRKRRVEGDHQ
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_055362
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 29766
Molekulargewicht 33.77kDa
Name TMOD3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 μg
Immunogen RDNETLAELKIDNQRQQLGTAVELEMAKMLEENTNILKFGYQFTQQGPRTRAANAITKNNDLVRKRRVEGDHQ
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias UTMOD
Gebräuchliche Bezeichnung TMOD3
Gensymbol TMOD3
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human TMOD3 Partial ORF (NP_055362, 280 a.a. - 352 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >