Learn More
Abnova™ Human TMLHE Partial ORF (NP_060666, 2 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16128006
Abnova™ Human TMLHE Partial ORF (NP_060666, 2 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16128006
25 μg, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16128006
Marke: Abnova™ H00055217Q01.25ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Epsilon-N-trimethyllysine hydroxylase (EC 1.14.11.8) catalyzes the conversion of epsilon-N-trimethyllysine to beta-hydroxy-N-epsilon-trimethyllysine in the first step of L-carnitine biosynthesis (Vaz et al., 2001 [PubMed 11431483]).[supplied by OMIM]
Sequence: WYHRLSHLHSRLQDLLKGGVIYPALPQPNFKSLLPLAVHWHHTASKSLTCAWQQHEDHFELKYANTVMRFDYVWLRDHCRSASCYNSKTHQRSLDTASV
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_060666
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 55217
Molekulargewicht 36.63kDa
Name TMLHE (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 μg
Immunogen WYHRLSHLHSRLQDLLKGGVIYPALPQPNFKSLLPLAVHWHHTASKSLTCAWQQHEDHFELKYANTVMRFDYVWLRDHCRSASCYNSKTHQRSLDTASV
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias BBOX2/FLJ10727/TMLH/XAP130
Gebräuchliche Bezeichnung TMLHE
Gensymbol TMLHE
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human TMLHE Partial ORF (NP_060666, 2 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >