missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human TMLHE Full-length ORF (AAH25269.1, 1 a.a. - 376 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH25269.1 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 55217 |
Molekulargewicht | 70.4kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16151293
|
Abnova™
H00055217-P01.10UG |
10 ug |
361.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 30-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16161293
|
Abnova™
H00055217-P01.25UG |
25 ug |
547.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 30-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Epsilon-N-trimethyllysine hydroxylase (EC 1.14.11.8) catalyzes the conversion of epsilon-N-trimethyllysine to beta-hydroxy-N-epsilon-trimethyllysine in the first step of L-carnitine biosynthesis (Vaz et al., 2001 [PubMed 11431483]).[supplied by OMIM]
Sequence: MWYHRLSHLHSRLQDLLKGGVIYPALPQPNFKSLLPLAVHWHHTASKSLTCAWQQHEDHFELKYANTVMRFDYVWLRDHCRSASCYNSKTHQRSLDTASVDLCIKPKTIRLDETTLFFTWPDGHVTKYDLNWLVKNSYEGQKQKVIQPRILWNAEIYQQAQVPSVDCQSFLETNEGLKKFLQNFLLYGIAFVENVPPTQEHTEKLAERISLIRETIYGRMWYFTSDFSRGDTAYTKLALDRHTDTTYFQEPCGIQVFHCLKHEGTGGRTLLVDGFYAAEQVLQKAPEEFELLSKVPLKHEYIEDVGECHNHMIGIGPVLNIYPWNKELYLIRLFKEKQNTVNRQWNSSLQCDIPERILTYRHFVSGTSIEHRGSLISpezifikation
AAH25269.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
70.4kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MWYHRLSHLHSRLQDLLKGGVIYPALPQPNFKSLLPLAVHWHHTASKSLTCAWQQHEDHFELKYANTVMRFDYVWLRDHCRSASCYNSKTHQRSLDTASVDLCIKPKTIRLDETTLFFTWPDGHVTKYDLNWLVKNSYEGQKQKVIQPRILWNAEIYQQAQVPSVDCQSFLETNEGLKKFLQNFLLYGIAFVENVPPTQEHTEKLAERISLIRETIYGRMWYFTSDFSRGDTAYTKLALDRHTDTTYFQEPCGIQVFHCLKHEGTGGRTLLVDGFYAAEQVLQKAPEEFELLSKVPLKHEYIEDVGECHNHMIGIGPVLNIYPWNKELYLIRLFKEKQNTVNRQWNSSLQCDIPERILTYRHFVSGTSIEHRGSLI | |
RUO | |
TMLHE | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
55217 | |
TMLHE (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
BBOX2/FLJ10727/TMLH/XAP130 | |
TMLHE | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |