missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human TMEM68 Full-length ORF (AAH20835.1, 1 a.a. - 135 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marke:  Abnova™ H00137695-P01.10ug

Additional Details : Gewicht : 0.00010kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 16128103

  • 361.00 CHF / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 09-01-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Sequence: MIDKNQTCGVGQDSVPYMICLIHILEEWFGVEQLEDYLNFANYLLWVFTPLILLILPYFTIFLLYLTIIFLHIYKRKNVLKEAYSHNLWDGARKTVATLWDGHAAVWHGKQGYFHLCVAIHVCCIGTVLPFHFID
Spezifikation

Spezifikation

AAH20835.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
42.2kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ32370/MGC87778
TMEM68
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
137695
TMEM68 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MIDKNQTCGVGQDSVPYMICLIHILEEWFGVEQLEDYLNFANYLLWVFTPLILLILPYFTIFLLYLTIIFLHIYKRKNVLKEAYSHNLWDGARKTVATLWDGHAAVWHGKQGYFHLCVAIHVCCIGTVLPFHFID
RUO
TMEM68
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote