Learn More
Abnova™ Human TMEM175 Full-length ORF (NP_115702.1, 1 a.a. - 504 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16125783
Abnova™ Human TMEM175 Full-length ORF (NP_115702.1, 1 a.a. - 504 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16125783
10 μg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16125783
Marke: Abnova™ H00084286P01.10ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: MSQPRTPEQALDTPGDCPPGRRDEDAGEGIQCSQRMLSFSDALLSIIATVMILPVTHTEISPEQQFDRSVQRLLATRIAVYLMTFLIVTVAWAAHTRLFQVVGKTDDTLALLNLACMMTITFLPYTFSLMVTFPDVPLGIFLFCVCVIAIGVVQALIVGYAFHFPHLLSPQIQRSAHRALYRRHVLGIVLQGPALCFAAAIFSLFFVPLSYLLMVTVILLPYVSKVTGWCRDRLLGHREPSAHPVEVFSFDLHEPLSKERVEAFSDGVYAIVATLLILDICEDNVPDPKDVKERFSGSLVAALSATGPRFLAYFGSFATVGLLWFAHHSLFLHVRKATRAMGLLNTLSLAFVGGLPLAYQQTSAFARQPRDELERVRVSCTIIFLASIFQLAMWTTALLHQAETLQPSVWFGGREHVLMFAKLALYPCASLLAFASTCLLSRFSVGIFHLMQIAVPCAFLLLRLLVGLALATLRVLRGLARPEHPPPAPTGQDDPQSQLLPAPC
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_115702.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 84286
Molekulargewicht 82kDa
Name TMEM175 (Human) Recombinant Protein (P01)
Reinigungsverfahren Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Immunogen MSQPRTPEQALDTPGDCPPGRRDEDAGEGIQCSQRMLSFSDALLSIIATVMILPVTHTEISPEQQFDRSVQRLLATRIAVYLMTFLIVTVAWAAHTRLFQVVGKTDDTLALLNLACMMTITFLPYTFSLMVTFPDVPLGIFLFCVCVIAIGVVQALIVGYAFHFPHLLSPQIQRSAHRALYRRHVLGIVLQGPALCFAAAIFSLFFVPLSYLLMVTVILLPYVSKVTGWCRDRLLGHREPSAHPVEVFSFDLHEPLSKERVEAFSDGVYAIVATLLILDICEDNVPDPKDVKERFSGSLVAALSATGPRFLAYFGSFATVGLLWFAHHSLFLHVRKATRAMGLLNTLSLAFVGGLPLAYQQTSAFARQPRDELERVRVSCTIIFLASIFQLAMWTTALLHQAETLQPSVWFGGREHVLMFAKLALYPCASLLAFASTCLLSRFSVGIFHLMQIAVPCAFLLLRLLVGLALATLRVLRGLARPEHPPPAPTGQDDPQSQLLPAPC
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias MGC4618
Gebräuchliche Bezeichnung TMEM175
Gensymbol TMEM175
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human TMEM175 Full-length ORF (NP_115702.1, 1 a.a. - 504 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >