Learn More
Human TMEM126B knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32141404 Alle ansehen Abcam Produkte
Artikelnummer. 32141404 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab2591851Kit
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Human TMEM126B knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: TMEM126B knockout HEK-293T