Learn More
Abnova™ Human TMED1 Partial ORF (NP_006849.1, 50 a.a. - 148 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_006849.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 11018
Molekulargewicht 36.63kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16143526
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00011018-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16133526
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00011018-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene was identified by its interaction with interleukin 1 receptor-like 1 (IL1RL1). This protein lacks any similarity to other interleukin 1 ligands. The functional significance of its interaction with IL1RL1 is not known. [provided by RefSeq]
Sequence: APANASLETEYQVIGGAGLDVDFTLESPQGVLLVSESRKADGVHTVEPTEAGDYKLCFDNSFSTISEKLVFFELIFDSLQDDEEVEGWAEAVEPEEMLD
Spezifikation
Spezifikation
NP_006849.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
IL1RL1LG/Il1rl1l/MGC1270/ST2L
TMED1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
11018
TMED1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
APANASLETEYQVIGGAGLDVDFTLESPQGVLLVSESRKADGVHTVEPTEAGDYKLCFDNSFSTISEKLVFFELIFDSLQDDEEVEGWAEAVEPEEMLD
RUO
TMED1