Learn More
Abnova™ Human TLX3 Full-length ORF (NP_066305.2, 1 a.a. - 291 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_066305.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 30012
Molekulargewicht 58.3kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16129312
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00030012-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16119312
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00030012-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
RNX (HOX11L2, TLX3) belongs to a family of orphan homeobox genes that encode DNA-binding nuclear transcription factors. Members of the HOX11 gene family are characterized by a threonine-47 replacing cytosine in the highly conserved homeodomain (Dear et al., 1993 [PubMed 8099440]).[supplied by OMIM]
Sequence: MEAPASAQTPHPHEPISFGIDQILNSPDQDSAPAPRGPDGASYLGGPPGGRPGATYPSLPASFAGLGAPFEDAGSYSVNLSLAPAGVIRVPAHRPLPGAVPPPLPSALPAMPSVPTVSSLGGLNFPWMESSRRFVKDRFTAAAALTPFTVTRRIGHPYQNRTPPKRKKPRTSFSRVQICELEKRFHRQKYLASAERAALAKSLKMTDAQVKTWFQNRRTKWRRQTAEEREAERQQASRLMLQLQHDAFQKSLNDSIQPDPLCLHNSSLFALQNLQPWEEDSSKVPAVTSLV
Spezifikation
Spezifikation
NP_066305.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
58.3kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MEAPASAQTPHPHEPISFGIDQILNSPDQDSAPAPRGPDGASYLGGPPGGRPGATYPSLPASFAGLGAPFEDAGSYSVNLSLAPAGVIRVPAHRPLPGAVPPPLPSALPAMPSVPTVSSLGGLNFPWMESSRRFVKDRFTAAAALTPFTVTRRIGHPYQNRTPPKRKKPRTSFSRVQICELEKRFHRQKYLASAERAALAKSLKMTDAQVKTWFQNRRTKWRRQTAEEREAERQQASRLMLQLQHDAFQKSLNDSIQPDPLCLHNSSLFALQNLQPWEEDSSKVPAVTSLV
RUO
TLX3
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
30012
TLX3 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
HOX11L2/MGC29804/RNX
TLX3
Recombinant
wheat germ expression system