Learn More
Abnova™ Human TJAP1 Partial ORF (NP_542171.1, 77 a.a. - 180 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16151277
Abnova™ Human TJAP1 Partial ORF (NP_542171.1, 77 a.a. - 180 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16151277
10 μg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16151277
Marke: Abnova™ H00093643Q01.10ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
This gene encodes a tight junction-associated protein. Incorporation of the encoded protein into tight junctions occurs at a late stage of formation of the junctions. The encoded protein localizes to the Golgi and may function in vesicle trafficking. Alternatively spliced transcript variants have been described. A related pseudogene exists on the X chromosome. [provided by RefSeq]
Sequence: LELELGQSREELDKFKDKFRRLQNSYTASQRTNQELEDKLHTLIKKAEMDRKTLDWEIVELTNKLLDAKNTINKLEELNERYRLDCNPAVQLLKCNKSHFRNHK
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_542171.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 93643
Molekulargewicht 37.18kDa
Name TJAP1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Immunogen LELELGQSREELDKFKDKFRRLQNSYTASQRTNQELEDKLHTLIKKAEMDRKTLDWEIVELTNKLLDAKNTINKLEELNERYRLDCNPAVQLLKCNKSHFRNHK
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias DKFZp686F06131/PILT/TJP4
Gebräuchliche Bezeichnung TJAP1
Gensymbol TJAP1
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human TJAP1 Partial ORF (NP_542171.1, 77 a.a. - 180 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >