missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Human TIMP-2 DuoSet ELISA

Artikelnummer. 30021075
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
15 x 96-Well-Platten
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30021075 15 x 96-Well-Platten 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30021075 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. DY971
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1310.00 CHF
    1237.95 CHF / 1 Sets
    Sparen 72.05 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Human TIMP-2 DuoSet ELISA from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.

The Human TIMP-2 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human TIMP-2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Menge 15 x 96-Well-Platten
Konjugat Biotin
Assay-Bereich 31.20 to 2000 pg/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Gen-ID (Entrez) 7077
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.