missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human TIMP-1 DuoSet ELISA
Beschreibung
Includes
Human TIMP-1 Capture Antibody; Human TIMP-1 Detection Antibody; Human TIMP-1 Standard; Streptavidin-HRP
The Human TIMP-1 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human TIMP-1.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | ELISA Development Kit |
| Menge | 5 Platten |
| Spezies | Human |
| Konjugat | Biotin |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Produktlinie | R&D Systems |
| Inhalt und Lagerung | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Research Area | Oncology |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?