missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human TIM-1/KIM-1/HAVCR Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18757148
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
500 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
500 Mikrogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18757148 25 μg 25 Mikrogramm
18738468 100 μg 100 Mikrogramm
18747639 500 μg 500 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18757148 Lieferant R&D Systems Lieferanten-Nr. MAB1750SP

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 16 publications

TIM-1/KIM-1/HAVCR Monoclonal specifically detects TIM-1/KIM-1/HAVCR in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TIM-1/KIM-1/HAVCR
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon 219211
Konzentration LYOPH
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1 ug/mL, Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, Immunohistochemistry 8-25 ug/mL, CyTOF-ready
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Gen-Zugriffsnummer AAC39862
Gen-Alias CD365, HAVCR1, HAVCR-1, HAVCRT cell immunoglobin domain and mucin domain protein 1, hepatitis A virus cellular receptor 1, Kidney injury molecule 1, KIM1, KIM-1, T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 1, TIM1, TIM-1TIM, TIM1TIMD-1, TIMD1T-cell membrane protein 1
Gensymbole HAVCR1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human TIM-1/KIM-1/HAVCR Ser21-Thr288 Accession # AAC39862
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 26762
Testspezifität Detects human TIM-1/KIM-1/HAVCR in direct ELISAs and Western blots. Does not cross-react with recombinant mouse (rm) TIM-1, rmTIM-2, or rhTIM-3.
Rekonstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.