Learn More
Abnova™ Human TIAL1 Partial ORF (NP_003243, 1 a.a. - 90 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16126655
Abnova™ Human TIAL1 Partial ORF (NP_003243, 1 a.a. - 90 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16126655
25 ug, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 µg
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16126655
Marke: Abnova™ H00007073Q01.25ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
The protein encoded by this gene is a member of a family of RNA-binding proteins, has three RNA recognition motifs (RRMs), and binds adenine and uridine-rich elements in mRNA and pre-mRNAs of a wide range of genes. It regulates various activities including translational control, splicing and apoptosis. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized. The different isoforms have been show to function differently with respect to post-transcriptional silencing. [provided by RefSeq]
Sequence: MMEDDGQPRTLYVGNLSRDVTEVLILQLFSQIGPCKSCKMITEHTSNDPYCFVEFYEHRDAAAALAAMNGRKILGKEVKVNWATTPSSQK
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_003243
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 7073
Molekulargewicht 35.64kDa
Name TIAL1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 ug
Immunogen MMEDDGQPRTLYVGNLSRDVTEVLILQLFSQIGPCKSCKMITEHTSNDPYCFVEFYEHRDAAAALAAMNGRKILGKEVKVNWATTPSSQK
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias MGC33401/TCBP/TIAR
Gebräuchliche Bezeichnung TIAL1
Gensymbol TIAL1
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human TIAL1 Partial ORF (NP_003243, 1 a.a. - 90 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >