missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human Thrombospondin-5/COMP Rapid ELISA Kit

Artikelnummer. 31921177
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
96 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
31921177 96 Tests 96 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31921177 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. EELR110
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

ELISA

The Human Thrombospondin-5/COMP Rapid ELISA Kit quantitates COMP in serum and plasma.

COMP is a noncollagenous extracellular matrix protein. It consists of five identical glycoprotein subunits, each with EGF like and calcium binding (thrombospondin like) domains. Oligomerization results from formation of a five stranded coiled coil and disulfides. Binding to other ECM proteins such as collagen appears to depend on divalent cations. Mutations can cause the osteochondrodysplasias pseudochondroplasia (PSACH) and multiple epiphyseal dysplasia (MED).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer P49747
Assay-Bereich 0.63-40
Assay-Empfindlichkeit: 0.38 ng/mL
Immunassay-Kit-Format Coated ELISA Kit
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Geräte) Absorbance Microplate Reader
Gen-Alias Cartilage oligomeric matrix protein; cartilage oligomeric matrix protein (pseudoachondroplasia, epiphyseal dysplasia 1, multiple); cartilage oligomeric matrix protein(pseudoachondroplasia, epiphyseal dysplasia 1, multiple); Comp; EDM1; EPD1; MED; MGC131819; MGC149768; PSACH; pseudoachondroplasia (epiphyseal dysplasia 1, multiple); putative cartilage oligomeric matrix protein; THBS5; Thrombospondin5; Thrombospondin-5; TSP 5; TSP5Cartilage oligomeric matrix protein; cartilage oligomeric matrix protein (pseudoachondroplasia, epiphyseal dysplasia 1, multiple); cartilage oligomeric matrix protein(pseudoachondroplasia, epiphyseal dysplasia 1, multiple); Comp; EDM1; EPD1; MED; MGC131819; MGC149768; PSACH; pseudoachondroplasia (epiphyseal dysplasia 1, multiple); putative cartilage oligomeric matrix protein; THBS5; Thrombospondin5; Thrombospondin-5; TSP 5; TSP5;
Gen-ID (Entrez) 1311
Gensymbol COMP
Interassay-VK <10%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Pre-coated 96 well plate, Standard, HRP Conjugate, Standard & Sample Diluent, HRP Conjugate Diluent, Wash Buffer, TMB Substrate, Stop Solution, Plate Sealer, Standard, HRP Conjugate, Standard and Sample Diluent, HRP Conjugate Diluent, Wash Buffer, TMB Substrate, Stop Solution, Plate Sealer
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Versandbedingung Wet Ice
Lagerungsbedingungen Refer to product documentation for component specific storage temperature.
Ziel COMP
Prüfzeit 15 min
Gesamte Assay-Zeit 1 hr 30 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.