missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ELISA-Kit humanes Thrombospondin-5/COMP

Artikelnummer. 17767803
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17767803 10 x 96 Tests 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17767803 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. EH453RBX10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7200.00 CHF
    6984.00 CHF / 10 Stück
    Sparen 216.00 CHF
    3% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

ELISA

Human Thrombospondin-5/COMP quantitates human Thrombospondin-5/COMP in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Thrombospondin-5/COMP.

COMP is a noncollagenous extracellular matrix protein. It consists of five identical glycoprotein subunits, each with EGF like and calcium binding (thrombospondin like) domains. Oligomerization results from formation of a five stranded coiled coil and disulfides. Binding to other ECM proteins such as collagen appears to depend on divalent cations. Mutations can cause the osteochondrodysplasias pseudochondroplasia (PSACH) and multiple epiphyseal dysplasia (MED).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer P49747
Assay-Bereich 0,085 bis 20 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,085 ng/ml
Konjugat Biotin
Immunassay-Kit-Format Sandwich ELISA Kit
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-Alias Cartilage oligomeric matrix protein; cartilage oligomeric matrix protein (pseudoachondroplasia, epiphyseal dysplasia 1, multiple); cartilage oligomeric matrix protein(pseudoachondroplasia, epiphyseal dysplasia 1, multiple); Comp; EDM1; EPD1; MED; MGC131819; MGC149768; PSACH; pseudoachondroplasia (epiphyseal dysplasia 1, multiple); putative cartilage oligomeric matrix protein; THBS5; Thrombospondin5; Thrombospondin-5; TSP 5; TSP5Cartilage oligomeric matrix protein; cartilage oligomeric matrix protein (pseudoachondroplasia, epiphyseal dysplasia 1, multiple); cartilage oligomeric matrix protein(pseudoachondroplasia, epiphyseal dysplasia 1, multiple); Comp; EDM1; EPD1; MED; MGC131819; MGC149768; PSACH; pseudoachondroplasia (epiphyseal dysplasia 1, multiple); putative cartilage oligomeric matrix protein; THBS5; Thrombospondin5; Thrombospondin-5; TSP 5; TSP5;
Gen-ID (Entrez) 1311
Gensymbol COMP
Interassay-VK < 12%
Intraassay-VK < 10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte|Standard|Assay-Verdünnungskonzentrat|Biotinylierte Detektionsantikörper|SAV-HRP|Waschpuffer|Chromogen|Stopplösung|Klebeplatten-Abdeckungen, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 10 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Serum, 50 μl|Überstand, 50 μl|Plasma, 50 μl
Versandbedingung Wet or Dry Ice
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel COMP
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.