missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Human Thrombospondin-1 Quantikine ELISA Kit

Artikelnummer. 18742004
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18742004

Marke: R&D Systems™ DTSP10

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Human Thrombospondin-1 Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.

The Human Thrombospondin-1 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Thrombospondin-1 in cell culture supernates (25 ul), serum (10 ul), platelet-poor edta plasma (25 ul), platelet-poor heparin plasma (25 ul), saliva (50 ul), human milk (50 ul).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Assay-Bereich 7,81 bis 500 ng
Assay-Empfindlichkeit: 0.944 ng/mL
Konjugat HRP
Produkttyp Solid Phase Sandwich ELISA
Probentyp Cell Culture Supernatant, Human Milk, Platelet-poor Plasma (EDTA), Platelet-poor Plasma (EDTA, Heparin), Platelet-poor Plasma (Heparin), Speichel, Serum
Spezifität Natural and Recombinant Human Thrombospondin-1
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Gen-ID (Entrez) 7057
Gensymbol THBS1
Menge 1 Kit
Probenvolumen Cell Culture Supernates (25uL),Serum (10uL),Platelet-poor EDTA Plasma (25uL),Platelet-poor Heparin Plasma (25uL),Saliva (50uL),Human Milk (50uL)
Lagerungsbedingungen Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Synonym THBS, THBS1, THBS-1, thrombospondin 1, Thrombospondin1, thrombospondin-1p180, TSP-1, TSP1thrombospondin-1, TSPTSP-1
Ziel Thrombospondin-1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt