Learn More
Human THEMIS2 (ICB1) knockout A549 cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32143136 Alle ansehen Abcam Produkte
Artikelnummer. 32143136 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab2587171Kit
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Human THEMIS2 (ICB1) knockout A549 cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: THEMIS2 (ICB1) knockout A549