missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human TGF-beta RIII Antibody, R&D Systems™

Artikelnummer. 18143251
Change view
Click to view available options
Menge:
500 μg
Packungsgröße:
500 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18143251 500 μg 500 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18143251 Lieferant R&D Systems Lieferanten-Nr. MAB242

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

TGF-beta RIII Monoclonal specifically detects TGF-beta RIII in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TGF-beta RIII
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 31349
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1 ug/mL
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Gen-Zugriffsnummer AAA67061
Gen-Alias betaglycan, betaglycan proteoglycan, BGCAN, TBRIII, TGF-beta receptor type 3, TGF-beta receptor type III, TGFbetaRIII, TGFBR3, TGF-bRIII, TGFR-3, Transforming growth factor beta receptor III, transforming growth factor beta receptor type 3, transforming growth factor, beta receptor III, transforming growth factor, beta receptor III (betaglycan, 300kDa)
Gensymbole TGFBR3
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human TGF-beta RIII Gly21-Asp781 Accession # AAA67061
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 500 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7049
Testspezifität Detects human TGF-beta RIII in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, this antibody does not cross-react with recombinant rat MIS RII, recombinant human (rh) TGF-beta RI, rhTGF-beta RII, recombinant mouse TGF-beta RII, or rhTGF-beta RIIb.
Rekonstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.