missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human TGF-beta RII Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18030952
Change view
Click to view available options
Menge:
250 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18030952 250 μg 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18030952 Lieferant R&D Systems Lieferanten-Nr. AF241NA

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody has been used in 18 publications

TGF-beta RII Polyclonal specifically detects TGF-beta RII in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Neutralization, CyTOF-ready, ELISA Capture (Matched Antibody Pair).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TGF-beta RII
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Neutralization, CyTOF, ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konzentration LYOPH
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 2 ug/mL, Flow Cytometry 1 ug/10^6 cells, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL, Neutralization 5-20 ug/mL, CyTOF-ready, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 0.2-0.8 ug/mL
Gen-Zugriffsnummer P37173.2
Gen-Alias AAT3, EC 2.7.11, EC 2.7.11.30, FAA3, HNPCC6, LDS1B, LDS2B, MFS2, RIIC, TAAD2, tbetaR-II, TGF-beta receptor type II, TGF-beta receptor type IIB, TGF-beta receptor type-2, TGF-beta type II receptor, TGFbetaRII, TGFbeta-RII, TGFBR2, TGF-bRII, TGFR-2, transforming growth factor beta receptor type IIC, transforming growth factor, beta receptor II (70/80kDa), transforming growth factor, beta receptor II (70/80kDa) isoform 1, transforming growth factor, beta receptor II (70/80kDa) isoform 2, transforming growth factor, beta receptor II (70-80kD), Transforming growth factor-beta receptor type II
Gensymbole TGFBR2
Wirtsspezies Goat
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human TGF-beta RII Ile24-Asp159 Accession # P37173.2
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 250 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7048
Testspezifität Detects human TGF-beta RII in direct ELISAs and Western blots.
Rekonstitution Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.