missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human TGF-beta 2 Quantikine ELISA Kit
Click to view available options
Menge:
1 Platte
6 Platten
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
The Human TGF-beta 2 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human TGF-beta 2 in cell culture supernates (125 ul), serum (125 ul), edta plasma (125 ul), heparin plasma (125 ul), citrate plasma (125 ul).
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Bereich | 31.20 - 2000pg/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 7pg/mL |
| Konjugat | HRP |
| Kreuzreaktivität | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules. |
| Produkttyp | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Probentyp | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Citrate, Heparin), Serum |
| Spezifität | Natural and Recombinant Human TGF-beta 2 and natural Porcine TGF-beta 2. |
| Ausreichend für | 6 x 96-well Plates |
| Zielspezies | Human |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur