Learn More
Abnova™ Human TFAP2A Partial ORF (AAH17754, 99 a.a. - 205 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16136485
Abnova™ Human TFAP2A Partial ORF (AAH17754, 99 a.a. - 205 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16136485
10 ug, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 ug
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16136485
Marke: Abnova™ H00007020Q01.10ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
AP2-alpha is a 52-kD retinoic acid-inducible and developmentally regulated activator of transcription that binds to a consensus DNA-binding sequence CCCCAGGC in the SV40 and metallothionein (MIM 156350) promoters.[supplied by OMIM]
Sequence: SGLLHTHRGLPHQLSGLDPRRDYRRHEDLLHGPHALSSGLGDLSIHSLPHAIEEVPHVEDPGINIPDQTVIKKGPVSLSKSNSNAVSAIPINKDNLFGGVVNPNEVF
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH17754
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 7020
Molekulargewicht 37.40kDa
Name TFAP2A (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 ug
Immunogen SGLLHTHRGLPHQLSGLDPRRDYRRHEDLLHGPHALSSGLGDLSIHSLPHAIEEVPHVEDPGINIPDQTVIKKGPVSLSKSNSNAVSAIPINKDNLFGGVVNPNEVF
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias AP-2/AP-2alpha/AP2TF/BOFS/TFAP2
Gebräuchliche Bezeichnung TFAP2A
Gensymbol TFAP2A
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human TFAP2A Partial ORF (AAH17754, 99 a.a. - 205 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >