Learn More
Abnova™ Human TERF1 Partial ORF (NP_003209.1, 312 a.a. - 417 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16126475
Abnova™ Human TERF1 Partial ORF (NP_003209.1, 312 a.a. - 417 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16126475
25 ug, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 µg
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16126475
Marke: Abnova™ H00007013Q01.25ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
This gene encodes a telomere specific protein which is a component of the telomere nucleoprotein complex. This protein is present at telomeres throughout the cell cycle and functions as an inhibitor of telomerase, acting in cis to limit the elongation of individual chromosome ends. The protein structure contains a C-terminal Myb motif, a dimerization domain near its N-terminus and an acidic N-terminus. Two transcripts of this gene are alternatively spliced products. [provided by RefSeq]
Sequence: QQDLNKKERRVGTPQSTKKKKESRRATESRIPVSKSQPVTPEKHRARKRQAWLWEEDKNLRSGVRKYGEGNWSKILLHYKFNNRTSVMLKDRWRTMKKLKLISSDS
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_003209.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 7013
Molekulargewicht 37.4kDa
Name TERF1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 ug
Immunogen QQDLNKKERRVGTPQSTKKKKESRRATESRIPVSKSQPVTPEKHRARKRQAWLWEEDKNLRSGVRKYGEGNWSKILLHYKFNNRTSVMLKDRWRTMKKLKLISSDS
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias FLJ41416/PIN2/TRBF1/TRF/TRF1/hTRF1-AS/t-TRF1
Gebräuchliche Bezeichnung TERF1
Gensymbol TERF1
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human TERF1 Partial ORF (NP_003209.1, 312 a.a. - 417 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >