Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für humanes Tenascin C
Artikelnummer. 17175229
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
96 Stück
Artikelnummer. 17175229
Marke: Invitrogen™ EH446RBX5
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
ELISA
Human Tenascin C quantitates human Tenascin C in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Tenascin C.
Tenascin ist ein multifunktionales Glykoprotein mit extrazellulärer Matrix und hohem Molekulargewicht, das in Verbindung mit epithelial-mesenchymaler Transition während der Entwicklung und in der Neovaskulatur und dem Stroma undifferenzierter Tumore exprimiert wird (Erickson und Bourdon 1989). Es wurde unter zahlreichen Namen beschrieben: Zytotactin, Hexabrachion Protein, J1, myotendinöses Antigen (MI) und Gliom-mesenchymale extrazelluläre Matrix (GMEM). Das Tenascin-Molekül ist ein disulfid-vernetzter Hexamer. Die Expression von Tenascin ist mit Entwicklung und Wachstum assoziiert, sowohl normal als auch pathologisch, während die Verteilung im normalen Erwachsenengewebe eingeschränkt ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer 150-225; AI528729; C130033P17Rik; Zytotactin; Taubheit, Autosomal-dominant 56; DFNA56; Gliom-assoziiertes extrazelluläres Matrixantigen; GMEM; GP; GP 150-225; Hexabrachion; Hexabrachion (Tenascin); HxB; JI; MGC144208; MGC144209; MGC167029; Myotendinöses Antigen; Neuronektin; Ten; Tenascin; Tenascin C; Tenascin-C; Tenascin-C zusätzliche Domäne 1; Tenascin-C Isoform 14/AD1/16; TN; TnC; TN-C
Assay-Bereich 6,1 bis 1.500 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 6,1 pg/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) P24821.
Gensymbol TNC
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Tenascin C
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min