Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für humanes Tenascin C
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
96 Stück
Beschreibung
Human Tenascin C quantitates human Tenascin C in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Tenascin C.
Tenascin ist ein multifunktionales Glykoprotein mit extrazellulärer Matrix und hohem Molekulargewicht, das in Verbindung mit epithelial-mesenchymaler Transition während der Entwicklung und in der Neovaskulatur und dem Stroma undifferenzierter Tumore exprimiert wird (Erickson und Bourdon 1989). Es wurde unter zahlreichen Namen beschrieben: Zytotactin, Hexabrachion Protein, J1, myotendinöses Antigen (MI) und Gliom-mesenchymale extrazelluläre Matrix (GMEM). Das Tenascin-Molekül ist ein disulfid-vernetzter Hexamer. Die Expression von Tenascin ist mit Entwicklung und Wachstum assoziiert, sowohl normal als auch pathologisch, während die Verteilung im normalen Erwachsenengewebe eingeschränkt ist.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | 150-225; AI528729; C130033P17Rik; Zytotactin; Taubheit, Autosomal-dominant 56; DFNA56; Gliom-assoziiertes extrazelluläres Matrixantigen; GMEM; GP; GP 150-225; Hexabrachion; Hexabrachion (Tenascin); HxB; JI; MGC144208; MGC144209; MGC167029; Myotendinöses Antigen; Neuronektin; Ten; Tenascin; Tenascin C; Tenascin-C; Tenascin-C zusätzliche Domäne 1; Tenascin-C Isoform 14/AD1/16; TN; TnC; TN-C |
| Assay-Bereich | 6,1 bis 1.500 pg/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 6,1 pg/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | P24821. |
| Gensymbol | TNC |
| Interassay-VK | <12% |
| Mehr anzeigen |