Learn More
Abnova™ Human TEKT4 Full-length ORF (NP_653306.1, 1 a.a. - 435 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00150483-P01.25ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16138623
  • 547.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 13-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: MAQTVPPCELPCKEYDVARNTGAYTSSGLATASFRTSKYLLEEWFQNCYARYHQAFADRDQSERQRHESQQLATETQALAQRTQQDSTRTVGERLQDTHSWKSELQREMEALAAETNLLLAQKQRLERALDATEVPFSITTDNLQCRERREHPNLVRDHVETELLKEAELIRNIQELLKRTIMQAVSQIRLNREHKETCEMDWSDKMEAYNIDETCGRHHSQSTEVQAHPYSTTFQESASTPETRAKFTQDNLCRAQRERLASANLRVLVDCILRDTSEDLRLQCDAVNLAFGRRCEELEDARYKLHHHLHKTLREITDQEHNVAALKQAIKDKEAPLHVAQTRLYLRSHRPNMELCRDAAQFRLLSEVEELNMSLTALREKLLEAEQSLRNLEDIHMSLEKDIAAMTNSLFIDRQKCMAHRTRYPTILQLAGYQ
Spezifikation
Spezifikation
NP_653306.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
77kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC27019
TEKT4
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
150483
TEKT4 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MAQTVPPCELPCKEYDVARNTGAYTSSGLATASFRTSKYLLEEWFQNCYARYHQAFADRDQSERQRHESQQLATETQALAQRTQQDSTRTVGERLQDTHSWKSELQREMEALAAETNLLLAQKQRLERALDATEVPFSITTDNLQCRERREHPNLVRDHVETELLKEAELIRNIQELLKRTIMQAVSQIRLNREHKETCEMDWSDKMEAYNIDETCGRHHSQSTEVQAHPYSTTFQESASTPETRAKFTQDNLCRAQRERLASANLRVLVDCILRDTSEDLRLQCDAVNLAFGRRCEELEDARYKLHHHLHKTLREITDQEHNVAALKQAIKDKEAPLHVAQTRLYLRSHRPNMELCRDAAQFRLLSEVEELNMSLTALREKLLEAEQSLRNLEDIHMSLEKDIAAMTNSLFIDRQKCMAHRTRYPTILQLAGYQ
RUO
TEKT4