Learn More
Abnova™ Human TCF7L2 Partial ORF (NP_110383, 490 a.a. - 596 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16136365
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Abnova™ Human TCF7L2 Partial ORF (NP_110383, 490 a.a. - 596 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16136365
25 ug, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 ug
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16136365
Marke: Abnova™ H00006934Q01.25ug
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
This gene encodes a high mobility group (HMG) box-containing transcription factor that plays a key role in the Wnt signaling pathway. The protein has been implicated in blood glucose homeostasis. Genetic variants of this gene are associated with increased risk of type 2 diabetes
Sequence: SPNLLGSPPRDAKSQTEQTQPLSLSLKPDPLAHLSMMPPPPALLLAEATHKASALCPNGALDLPPAALQPAAPSSSIAQPSTSSLHSHSSLAGTQPQPLSLVTKSLE
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_110383
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 6934
Molekulargewicht 37.51kDa
Name TCF7L2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 ug
Immunogen SPNLLGSPPRDAKSQTEQTQPLSLSLKPDPLAHLSMMPPPPALLLAEATHKASALCPNGALDLPPAALQPAAPSSSIAQPSTSSLHSHSSLAGTQPQPLSLVTKSLE
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias TCF-4/TCF4
Gebräuchliche Bezeichnung TCF7L2
Gensymbol TCF7L2
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human TCF7L2 Partial ORF (NP_110383, 490 a.a. - 596 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >