Learn More
Abnova™ Human TCEAL5 Full-length ORF (NP_001012997.1, 1 a.a. - 206 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001012997.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 340543
Molekulargewicht 49.7kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16130204
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00340543-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16120204
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00340543-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: MEKLYKENEGKPENERNLESEGKPEDEGSTEDEGKSDEEEKPDMEGKTECEGKREDEGEPGDEGQLEDEGNQEKQGKSEGEDKPQSEGKPASQAKPESQPRAAEKRPAEDYVPRKAKRKTDRGTDDSPKDSQEDLQERHLSSEEMMRECGDVSRAQEELRKKQKMGGFHWMQRDVQDPFAPRGQRGVRGVRGGGRGQKDLEDVPYV
Spezifikation
Spezifikation
NP_001012997.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
49.7kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MEKLYKENEGKPENERNLESEGKPEDEGSTEDEGKSDEEEKPDMEGKTECEGKREDEGEPGDEGQLEDEGNQEKQGKSEGEDKPQSEGKPASQAKPESQPRAAEKRPAEDYVPRKAKRKTDRGTDDSPKDSQEDLQERHLSSEEMMRECGDVSRAQEELRKKQKMGGFHWMQRDVQDPFAPRGQRGVRGVRGGGRGQKDLEDVPYV
RUO
TCEAL5
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
340543
TCEAL5 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
TCEAL5