Learn More
Abnova™ Human TCAP Partial ORF (NP_003664.1, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_003664.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 8557
Molekulargewicht 36.74kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16138825
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00008557-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16128825
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00008557-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sarcomere assembly is regulated by the muscle protein titin. Titin is a giant elastic protein with kinase activity that extends half the length of a sarcomere. It serves as a scaffold to which myofibrils and other muscle related proteins are attached. This gene encodes a protein found in striated and cardiac muscle that binds to the titin Z1-Z2 domains and is a substrate of titin kinase, interactions thought to be critical to sarcomere assembly. Mutations in this gene are associated with limb-girdle muscular dystrophy type 2G. [provided by RefSeq]
Sequence: MATSELSCEVSEENCERREAFWAEWKDLTLSTRPEEGCSLHEEDTQRHETYHQQGQCQVLVQRSPWLMMRMGILGRGLQEYQLPYQRVLPLPIFTPAKMG
Spezifikation
Spezifikation
NP_003664.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CMD1N/LGMD2G/T-cap/TELE/telethonin
TCAP
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
8557
TCAP (Human) Recombinant Protein (Q01)
MATSELSCEVSEENCERREAFWAEWKDLTLSTRPEEGCSLHEEDTQRHETYHQQGQCQVLVQRSPWLMMRMGILGRGLQEYQLPYQRVLPLPIFTPAKMG
RUO
TCAP