Learn More
Abnova™ Human TBCA Full-length ORF (AAH18210, 1 a.a. - 108 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH18210
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 6902
Molekulargewicht 37.62kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16151222
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00006902-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16141222
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00006902-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The product of this gene is one of four proteins (cofactors A, D, E, and C) involved in the pathway leading to correctly folded beta-tubulin from folding intermediates. Cofactors A and D are believed to play a role in capturing and stabilizing beta-tubulin intermediates in a quasi-native confirmation. Cofactor E binds to the cofactor D/beta-tubulin complex; interaction with cofactor C then causes the release of beta-tubulin polypeptides that are committed to the native state. This gene encodes chaperonin cofactor A. [provided by RefSeq]
Sequence: MADPRVRQIKIKTGVVKRLVKEKVMYEKEAKQQEEKIEKMSAEDGENYDIKKQAEILQESRMMIPDCQRRLEAAYLDLQRILENEKDLEEAEEYKEARLVLDSVKLEA
Spezifikation
Spezifikation
AAH18210
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.62kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MADPRVRQIKIKTGVVKRLVKEKVMYEKEAKQQEEKIEKMSAEDGENYDIKKQAEILQESRMMIPDCQRRLEAAYLDLQRILENEKDLEEAEEYKEARLVLDSVKLEA
RUO
TBCA
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
6902
TBCA (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
TBCA