Learn More
Abnova™ Human TAF1A Partial ORF (NP_005672, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_005672
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 9015
Molekulargewicht 36.74kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16129735
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00009015-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16119735
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00009015-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Initiation of transcription by RNA polymerase I requires the formation of a complex composed of the TATA-binding protein (TBP) and three TBP-associated factors (TAFs) specific for RNA polymerase I. This complex, known as SL1, binds to the core promoter of ribosomal RNA genes to position the polymerase properly and acts as a channel for regulatory signals. This gene encodes the smallest SL1-specific TAF. Two transcripts encoding different isoforms have been identified. [provided by RefSeq]
Sequence: MSDFSEELKGPVTDDEEVETSVLSGAGMHFPWLQTYVETVAIGGKRRKDFAQTTSACLSFIQEALLKHQWQQAAEYMYSYFQTLEDSDSYKRQAAPEIIW
Spezifikation
Spezifikation
NP_005672
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC:17061/RAFI48/SL1/TAFI48
TAF1A
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
9015
TAF1A (Human) Recombinant Protein (Q01)
MSDFSEELKGPVTDDEEVETSVLSGAGMHFPWLQTYVETVAIGGKRRKDFAQTTSACLSFIQEALLKHQWQQAAEYMYSYFQTLEDSDSYKRQAAPEIIW
RUO
TAF1A