Learn More
Abnova™ Human TAF1A Partial ORF (NP_005672, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16129735
Abnova™ Human TAF1A Partial ORF (NP_005672, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16129735
25 μg, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16129735
Marke: Abnova™ H00009015Q01.25ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Initiation of transcription by RNA polymerase I requires the formation of a complex composed of the TATA-binding protein (TBP) and three TBP-associated factors (TAFs) specific for RNA polymerase I. This complex, known as SL1, binds to the core promoter of ribosomal RNA genes to position the polymerase properly and acts as a channel for regulatory signals. This gene encodes the smallest SL1-specific TAF. Two transcripts encoding different isoforms have been identified. [provided by RefSeq]
Sequence: MSDFSEELKGPVTDDEEVETSVLSGAGMHFPWLQTYVETVAIGGKRRKDFAQTTSACLSFIQEALLKHQWQQAAEYMYSYFQTLEDSDSYKRQAAPEIIW
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_005672
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 9015
Molekulargewicht 36.74kDa
Name TAF1A (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 μg
Immunogen MSDFSEELKGPVTDDEEVETSVLSGAGMHFPWLQTYVETVAIGGKRRKDFAQTTSACLSFIQEALLKHQWQQAAEYMYSYFQTLEDSDSYKRQAAPEIIW
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias MGC:17061/RAFI48/SL1/TAFI48
Gebräuchliche Bezeichnung TAF1A
Gensymbol TAF1A
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human TAF1A Partial ORF (NP_005672, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >