Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Human t-PA Platinum ELISA-Kit
Artikelnummer. 15154468
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 15154468
Marke: Invitrogen™ BMS2582
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes
  • Aluminiumbeutel mit einer Mikrotiterplatte, beschichtet mit polyklonalem Antikörper gegen humanes t-PA
  • HRP-Konjugat (polyklonaler Anti-Human-t-PA-Antikörper)
  • Human-t-PA-Standard, gefriergetrocknet, 2 ng/ml nach Rekonstitution
  • Probenverdünner
  • Assaypuffer-Konzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20 und 10 % BSA)
  • Waschpuffer-Konzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20)
  • Substratlösung (Tetramethylbenzidin)
  • Stopplösung (1M Phosphorsäure)
  • Blauer Farbstoff
  • Grüner Farbstoff
  • Klebefolien
Sandwich-ELISA-Kit
The Human Tissue-type Plasminogen Activator (t-PA) ELISA quantitates Hu t-PA in human serum, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu t-PA. Principle of the method The Human t-PA solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
TPA wandelt das reichlich vorhandene, aber inaktive Zymogen-Plasminogen in Plasmin um, indem es eine einzelne Arg-Val-Bindung im Plasminogen hydrolysiert. Durch die Kontrolle der Plasmin-vermittelten Proteolyse spielt es eine wichtige Rolle bei der Gewebemodellierung und -degradation, bei der Zellmigration und vielen anderen physiopathologischen Ereignissen. Es spaltet die Arg-|-Val-Bindung im Plasminogen gezielt zu Plasmin und besteht aus einem Heterodimer der Kette A und B, die von einer Disulfid-Bindung gehalten werden. TPA bindet an Fibrin mit hoher Affinität. Diese Wechselwirkung führt zu einer Erhöhung der katalytischen Effizienz des Enzyms zwischen dem 100- und 1000-fachen, aufgrund einer Erhöhung der Affinität zu Plasminogen. Ebenso erhöht die Bindung an Heparin die Aktivierung von Plasminogen. Auch die Bindung an Laminin und Fibronektin wurde nachgewiesen. TPA bindet auch an den Mannose-Rezeptor und das Lipoprotein-Rezeptor-bezogene Protein mit niedriger Dichte (LRP1). Diese Proteine sind an der TPA-Clearance beteiligt. TPA bindet an Annexion II und Zytokeratin 8. Bisher nicht identifizierte Wechselwirkungen auf Endothelzellen und vaskuläre glatte Muskelzellen (VSMC) führen zu einer 100-fachen Stimulation der Plasminogen-Aktivierung. Darüber hinaus reduziert die Bindung an VSMC die TPA-Hemmung durch PAI-1 um das 30-fache.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer P00750
Assay-Bereich 15,6 bis 1.000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 6 pg/mL
Konjugat HRP
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Serum, Überstand
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 5327
Gensymbol t-PA,TPA
Interassay-VK 6,5%
Intraassay-VK 3,6%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Proben-Verdünnungsmedium, Assaypufferkonzentrat, HRP-konjugierter Nachweisantikörper., Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Kontrollen, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma, 10 μl; Überstand, 10 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym Gewebeartiger Plasminogen-Aktivator
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 2 h 10 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke