Learn More
Abnova™ Human SYNGR2 Partial ORF (NP_004701, 168 a.a. - 224 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_004701
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 9144
Molekulargewicht 32.01kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16130046
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00009144-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16120046
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00009144-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes an integral membrane protein containing four transmembrane regions and a C-terminal cytoplasmic tail that is tyrosine phosphorylated. The exact function of this protein is unclear, but studies of a similar rat protein suggest that it may play a role in regulating membrane traffic in non-neuronal cells. The gene belongs to the synaptogyrin gene family. [provided by RefSeq]
Sequence: QRYKAGVDDFIQNYVDPTPDPNTAYASYPGASVDNYQQPPFTQNAETTEGYQPPPVY
Spezifikation
Spezifikation
NP_004701
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
32.01kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC102914
SYNGR2
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
9144
SYNGR2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
QRYKAGVDDFIQNYVDPTPDPNTAYASYPGASVDNYQQPPFTQNAETTEGYQPPPVY
RUO
SYNGR2