Learn More
Abnova™ Human SURF2 Full-length ORF (NP_059973.2, 1 a.a. - 256 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_059973.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 6835
Molekulargewicht 56kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16141152
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00006835-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16151152
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00006835-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene is located in the surfeit gene cluster, a group of very tightly linked genes that do not share sequence similarity. The gene shares a bidirectional promoter with SURF1, which is located on the opposite strand. The function of the encoded protein from this housekeeping gene has not yet been determined. [provided by RefSeq]
Sequence: MSELPGDVRAFLREHPSLRLQTDARKVRCILTGHELPCRLPELQVYTRGKKYQRLVRASPAFDYAEFEPHIVPSTKNPHQLFCKLTLRHINKCPEHVLRHTQGRRYQRALCKYEECQKQGVEYVPACLVHRRRRREDQMDGDGPRPREAFWEPTSSDEGGAASDDSMTDLYPPELFTRKDLGSTEDGDGTDDFLTDKEDEKAKPPREKATDEGRRETTVYRGLVQKRGKKQLGSLKKKFKSHHRKPKSFSSCKQPG
Spezifikation
Spezifikation
NP_059973.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
56kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MSELPGDVRAFLREHPSLRLQTDARKVRCILTGHELPCRLPELQVYTRGKKYQRLVRASPAFDYAEFEPHIVPSTKNPHQLFCKLTLRHINKCPEHVLRHTQGRRYQRALCKYEECQKQGVEYVPACLVHRRRRREDQMDGDGPRPREAFWEPTSSDEGGAASDDSMTDLYPPELFTRKDLGSTEDGDGTDDFLTDKEDEKAKPPREKATDEGRRETTVYRGLVQKRGKKQLGSLKKKFKSHHRKPKSFSSCKQPG
RUO
SURF2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
6835
SURF2 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
SURF-2
SURF2
Recombinant
wheat germ expression system