Learn More
Abnova™ Human SUDS3 Partial ORF (NP_071936.2, 80 a.a. - 169 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_071936.2 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 64426 |
Molekulargewicht | 35.64kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16129666
|
Abnova™
H00064426-Q01.25UG |
25 ug |
547.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16119666
|
Abnova™
H00064426-Q01.10UG |
10 ug |
361.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
SDS3 is a subunit of the histone deacetylase (see HDAC1; MIM 601241)-dependent SIN3A (MIM 607776) corepressor complex (Fleischer et al., 2003 [PubMed 12724404]).[supplied by OMIM]
Sequence: EHLPATPAESPAQRFEARIEDGKLYYDKRWYHKSQAIYLESKDNQKLSCVISSVGANEIWVRKTSDSTKMRIYLGQLQRGLFVIRRRSAASpezifikation
NP_071936.2 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
35.64kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
FLJ00052/MGC104711/SAP45/SDS3 | |
SUDS3 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
64426 | |
SUDS3 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
EHLPATPAESPAQRFEARIEDGKLYYDKRWYHKSQAIYLESKDNQKLSCVISSVGANEIWVRKTSDSTKMRIYLGQLQRGLFVIRRRSAA | |
RUO | |
SUDS3 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |