Learn More
Abnova™ Human SUDS3 Partial ORF (NP_071936.2, 80 a.a. - 169 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16129666
Abnova™ Human SUDS3 Partial ORF (NP_071936.2, 80 a.a. - 169 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16129666
25 μg, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16129666
Marke: Abnova™ H00064426Q01.25ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
SDS3 is a subunit of the histone deacetylase (see HDAC1; MIM 601241)-dependent SIN3A (MIM 607776) corepressor complex (Fleischer et al., 2003 [PubMed 12724404]).[supplied by OMIM]
Sequence: EHLPATPAESPAQRFEARIEDGKLYYDKRWYHKSQAIYLESKDNQKLSCVISSVGANEIWVRKTSDSTKMRIYLGQLQRGLFVIRRRSAA
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_071936.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 64426
Molekulargewicht 35.64kDa
Name SUDS3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 μg
Immunogen EHLPATPAESPAQRFEARIEDGKLYYDKRWYHKSQAIYLESKDNQKLSCVISSVGANEIWVRKTSDSTKMRIYLGQLQRGLFVIRRRSAA
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias FLJ00052/MGC104711/SAP45/SDS3
Gebräuchliche Bezeichnung SUDS3
Gensymbol SUDS3
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human SUDS3 Partial ORF (NP_071936.2, 80 a.a. - 169 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >