Learn More
Abnova™ Human STXBP3 Partial ORF (NP_009200.1, 493 a.a. - 592 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16136085
Abnova™ Human STXBP3 Partial ORF (NP_009200.1, 493 a.a. - 592 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16136085
25 ug, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 ug
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16136085
Marke: Abnova™ H00006814Q01.25ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: KEWPYCSQCPAVWNGSGAVSARQKPRANYLEDRKNGSKLIVFVIGGITYSEVRGAYEVSQAHKSCEVIIGSTHVLTPKKLLDDIKMLNKPKDKVSLIKDE
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_009200.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 6814
Molekulargewicht 36.74kDa
Name STXBP3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 ug
Immunogen KEWPYCSQCPAVWNGSGAVSARQKPRANYLEDRKNGSKLIVFVIGGITYSEVRGAYEVSQAHKSCEVIIGSTHVLTPKKLLDDIKMLNKPKDKVSLIKDE
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias MUNC18-3/MUNC18C/PSP/UNC-18C
Gebräuchliche Bezeichnung STXBP3
Gensymbol STXBP3
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human STXBP3 Partial ORF (NP_009200.1, 493 a.a. - 592 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >