Learn More
Abnova™ Human STX5A Partial ORF (NP_003155.1, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16126075
Abnova™ Human STX5A Partial ORF (NP_003155.1, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16126075
10 ug, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 ug
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16126075
Marke: Abnova™ H00006811Q01.10ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: MSCRDRTQEFLSACKSLQTRQNGIQTNKPALRAVRQRSEFTLMAKRIGKDLSNTFAKLEKLTILAKRKSLFDDKAVEIEELTYIIKQDINSLNKQIAQLQ
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_003155.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 6811
Molekulargewicht 36.74kDa
Name STX5A (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 ug
Immunogen MSCRDRTQEFLSACKSLQTRQNGIQTNKPALRAVRQRSEFTLMAKRIGKDLSNTFAKLEKLTILAKRKSLFDDKAVEIEELTYIIKQDINSLNKQIAQLQ
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias SED5/STX5A
Gebräuchliche Bezeichnung STX5
Gensymbol STX5
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human STX5A Partial ORF (NP_003155.1, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >