Learn More
Abnova™ Human STX16 Partial ORF (NP_003754.2, 1 a.a. - 99 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16129025
Abnova™ Human STX16 Partial ORF (NP_003754.2, 1 a.a. - 99 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16129025
25 μg, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16129025
Marke: Abnova™ H00008675Q01.25ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
This gene encodes a protein that is a member of the syntaxin or t-SNARE (target-SNAP receptor) family. These proteins are found on cell membranes and serve as the targets for V-SNARES (vesicle-SNAP receptors) permitting specific synaptic vesicle docking and fusion. A microdeletion in the region of chromosome 20 where this gene is located has been associated with pseudohypoparathyroidism type Ib. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: MATRRLTDAFLLLRNNSIQNRQLLAEQLADDRMALVSGISLDPEAAIGVTKRPPPKWVDGVDEIQYDVGRIKQKMKELASLHDKHLNRPTLDDSSEEEH
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_003754.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 8675
Molekulargewicht 36.63kDa
Name STX16 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 μg
Immunogen MATRRLTDAFLLLRNNSIQNRQLLAEQLADDRMALVSGISLDPEAAIGVTKRPPPKWVDGVDEIQYDVGRIKQKMKELASLHDKHLNRPTLDDSSEEEH
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias MGC90328/SYN16/hsyn16
Gebräuchliche Bezeichnung STX16
Gensymbol STX16
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human STX16 Partial ORF (NP_003754.2, 1 a.a. - 99 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >