Learn More
Abnova™ Human STARD7 Full-length ORF (AAH07894.1, 1 a.a. - 295 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH07894.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 56910
Molekulargewicht 61kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16132249
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00056910-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16122249
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00056910-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Although the function of this gene is not known, its existence is supported by mRNA and EST data. The predicted gene product contains a region similar to the STAR-related lipid transfer (START) domain, which is often present in proteins involved in the cell signaling mediated by lipid binding. Alternatively spliced transcript variants have been described, although some transcripts occur only in cancer cell lines. [provided by RefSeq]
Sequence: MAALAGVFVWDEERIQEEELQRSINEMKRLEEMSNMFQSSGVQHHPPEPKAQTEGNEDSEGKEQPWEMVMDKKHFKLWRRPITGTHLYQYRVFGTYTDVTPRQFFNVQLDTEYRKKWDALVIKLEVIERDVVSGSEVLHWVTHFPYPMYSRDYVYVRRYSVDQENNMMVLVSRAVEHPSVPESPEFVRVRSYESQMVIRPHKSFDENGFDYLLTYSDNPQTVFPRYCVSWMVSSGMPDFLEKLHMATLKAKNMEIKVKDYISAKPLEMSSEAKATSQSSERKNEGSCGPARIEYA
Spezifikation
Spezifikation
AAH07894.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
61kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MAALAGVFVWDEERIQEEELQRSINEMKRLEEMSNMFQSSGVQHHPPEPKAQTEGNEDSEGKEQPWEMVMDKKHFKLWRRPITGTHLYQYRVFGTYTDVTPRQFFNVQLDTEYRKKWDALVIKLEVIERDVVSGSEVLHWVTHFPYPMYSRDYVYVRRYSVDQENNMMVLVSRAVEHPSVPESPEFVRVRSYESQMVIRPHKSFDENGFDYLLTYSDNPQTVFPRYCVSWMVSSGMPDFLEKLHMATLKAKNMEIKVKDYISAKPLEMSSEAKATSQSSERKNEGSCGPARIEYA
RUO
STARD7
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
56910
STARD7 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
GTT1
STARD7
Recombinant
wheat germ expression system