Learn More
Abnova™ Human STAM2 Partial ORF (NP_005834, 416 a.a. - 525 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_005834
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 10254
Molekulargewicht 37.84kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16142246
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00010254-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16132246
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00010254-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene is closely related to STAM, an adaptor protein involved in the downstream signaling of cytokine receptors, both of which contain a SH3 domain and the immunoreceptor tyrosine-based activation motif (ITAM). Similar to STAM, this protein acts downstream of JAK kinases, and is phosphorylated in response to cytokine stimulation. This protein and STAM thus are thought to exhibit compensatory effects on the signaling pathway downstream of JAK kinases upon cytokine stimulation. [provided by RefSeq]
Sequence: QSYSLGPDQIGPLRSLPPNVNSSVTAQPAQTSYLSTGQDTVSNPTYMNQNSNLQSATGTTAYTQQMGMSVDMSSYQNTTSNLPQLAGFPVTVPAHPVAQQHTNYHQQPLL
Spezifikation
Spezifikation
NP_005834
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp564C047/Hbp/STAM2A/STAM2B
STAM2
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
10254
STAM2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
QSYSLGPDQIGPLRSLPPNVNSSVTAQPAQTSYLSTGQDTVSNPTYMNQNSNLQSATGTTAYTQQMGMSVDMSSYQNTTSNLPQLAGFPVTVPAHPVAQQHTNYHQQPLL
RUO
STAM2