Learn More
Abnova™ Human STAC Partial ORF (AAH20221, 209 a.a. - 318 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16135945
Abnova™ Human STAC Partial ORF (AAH20221, 209 a.a. - 318 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16135945
10 µg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 µg
25 ug
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16135945
Marke: Abnova™ H00006769Q01.10ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: LAQRTKKGSSGSGSDSPHRTSTSDLVEVPEEANGPGGGYDLRKRSNSVFTYPENGTDDFRDPAKNINHQGSLSKDPLQMNTYVALYKFVPQENEDLEMRPGDIITLLEDS
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH20221
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 6769
Molekulargewicht 37.73kDa
Name STAC (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 µg
Immunogen LAQRTKKGSSGSGSDSPHRTSTSDLVEVPEEANGPGGGYDLRKRSNSVFTYPENGTDDFRDPAKNINHQGSLSKDPLQMNTYVALYKFVPQENEDLEMRPGDIITLLEDS
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias FLJ32331/STAC1
Gebräuchliche Bezeichnung STAC
Gensymbol STAC
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human STAC Partial ORF (AAH20221, 209 a.a. - 318 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >