Learn More
Abnova™ Human ST6GALNAC1 Partial ORF (NP_060884, 43 a.a. - 132 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16128406
Abnova™ Human ST6GALNAC1 Partial ORF (NP_060884, 43 a.a. - 132 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16128406
10 μg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16128406
Marke: Abnova™ H00055808Q01.10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Glycosylation of proteins affects cell-cell interaction, interactions with the matrix, and the functions of intracellular molecules. ST6GALNAC1 transfers a sialic acid, N-acetylneuraminic acid (NeuAc), in an alpha-2,6 linkage to O-linked GalNAc residues. The cancer-associated sialyl-Tn (sTn) antigen is formed by ST6GALNAC1-catalyzed sialylation of GalNAc residues on mucins (Ikehara et al., 1999 [PubMed 10536037]; Sewell et al., 2006 [PubMed 16319059]).[supplied by OMIM]
Sequence: SRHQRTENIKERSLQSLAKPKSQAPTRARRTTIYAEPVPENNALNTQTQPKAHTTGDRGKEANQAPPEEQDKVPHTAQRAAWKSPEKEKT
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_060884
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 55808
Molekulargewicht 35.64kDa
Name ST6GALNAC1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Immunogen SRHQRTENIKERSLQSLAKPKSQAPTRARRTTIYAEPVPENNALNTQTQPKAHTTGDRGKEANQAPPEEQDKVPHTAQRAAWKSPEKEKT
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias HSY11339/SIAT7A/ST6GalNAcI/STYI
Gebräuchliche Bezeichnung ST6GALNAC1
Gensymbol ST6GALNAC1
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human ST6GALNAC1 Partial ORF (NP_060884, 43 a.a. - 132 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >