Learn More
Abnova™ Human ST13 Full-length ORF (AAH15317, 1 a.a. - 58 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH15317
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 6767
Molekulargewicht 32.12kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16141052
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00006767-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16131052
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00006767-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene is an adaptor protein that mediates the association of the heat shock proteins HSP70 and HSP90. This protein has been shown to be involved in the assembly process of glucocorticoid receptor, which requires the assistance of multiple molecular chaperones. The expression of this gene is reported to be downregulated in colorectal carcinoma tissue suggesting that is a candidate tumor suppressor gene. [provided by RefSeq]
Sequence: MLFKSFKNTHHINLHLSLCVLLLMCRVLLSRNCQCVLGLTQEQFLLDSLFDLFNLIIF
Spezifikation
Spezifikation
AAH15317
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
32.12kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MLFKSFKNTHHINLHLSLCVLLLMCRVLLSRNCQCVLGLTQEQFLLDSLFDLFNLIIF
RUO
ST13
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
6767
ST13 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
AAG2/FAM10A1/FAM10A4/FLJ27260/HIP/HOP/HSPABP/HSPABP1/MGC129952/P48/PRO0786/SNC6
ST13
Recombinant
wheat germ expression system